Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X), con Tween 20 al 1 %
Marca: Thermo Scientific Chemicals
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa solución salina tamponada con TRIS (TBS, 20X), con 1 % de Tween 20 se utiliza como tampón de lavado y para la preparación de muestras en aplicaciones generales de inmunoensayo; Tween 20 reduce la unión inespecífica y las interacciones de proteínas.TBS se utiliza a menudo para diluir anticuerpos secundarios o conjugado de estreptavidina-AP. TBS-Tween 20 se utiliza a menudo para los pasos de lavado.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1,37 M NaCl, pH 7,4, con un 1 % de Tween 20
Especificaciones
TBS | |
Líquido | |
Temperaturas ambientes |
1 L | |
10X |
RUO - Para uso exclusivo en investigación