Learn More
Tris(ciclopentadienil)erbium(III), 99 % (99,9 %-Er) (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367189
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39330-74-0
Fórmula molecular C15H18Er+3
Peso molecular (g/mol) 365.568
Número MDL MFCD00145475
Clave InChI WEZXZKINGCWZRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo erbium 3+ ion tris cyclopenta-1,3-dien-1-ide
PubChem CID 44153880
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; erbio(3+)
SMILES C1C=CC=C1.C1C=CC=C1.C1C=CC=C1.[Er+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(cyclopentadienyl)erbium(III)
Nombre de nota (REO)
Punto de fusión 287°C
Notas del porcentaje del ensayo (99,9 %-Er)
Cantidad 1 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.54
Porcentaje de pureza 99%