Learn More
Tris(ciclopentadienil)gadolinio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368897
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1272-21-5
Fórmula molecular C15H15Gd
Peso molecular (g/mol) 352.535
Número MDL MFCD00145476
Clave InChI WPVCUPCREAIUBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris cyclopentadienyl gadolinium-gd reo
PubChem CID 73411059
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno;gadolinio(3 +)
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Gd+3]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tris(cyclopentadienyl)gadolinium(III)
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Envase Ampolla
Cantidad 1 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.54
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Polvo
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt