Learn More
Tris(dibencilidenacetona)dipaladio(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tris(dibencilideneacetona)dipaladio(0) |
Punto de fusión | De 152.0 °C a 155.0 °C |
Color | De negro a morado |
Análisis elemental | 96.0 % min |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: insoluble. Otras solubilidades: soluble en cloroformo, tf, benceno, tolueno |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tris(dibencilidenacetona)dipaladio(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido