Learn More
Tris(dibencilideneacetona)dipaladio(0), PD 21,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) |
Punto de fusión | 152°C to 155°C |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in chlorinated solvents,benzene and THF. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 915.74 |
Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd 21.5% min
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd