Learn More
Tampón de tris(dimetilamino)aluminio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349328
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Preparación de nitruros de aluminio.
Preparation of aluminum nitrides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32093-39-3
Fórmula molecular C12H36Al2N6
Peso molecular (g/mol) 318.425
Número MDL MFCD00269811
Clave InChI JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
PubChem CID 16688802
Nombre IUPAC N-[bis(dimetilamino)alumanil]-N-metilmetanamina
SMILES CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (dimethylamino)aluminum dimer
Punto de fusión 87°C to 89°C
Color Marrón a blanco
Densidad 0.865 g/mL
Punto de ebullición 90°C (0.05 mmHg)(sublimation)
Temperatura de inflamación 21°C (70°F)
Fórmula lineal Al2[N(CH3)2]6
Cantidad 5 g
Número UN UN3131
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.42
Forma física Polvo