missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TE Buffer, Tris-EDTA, 1X Solution, pH 7.4, Molecular Biology, Fisher BioReagents™

Código de producto. 30117567
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
500 ML
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30117567

Marca: Fisher BioReagents BP24761

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid samples.

  • Save time and simplify your buffer preparation step by using ready-made Fisher BioReagents 1X TE buffer solution
  • Eliminates the hassle of dilution or waiting for powder to dissolve
  • 1X solution contains 10 mM tris and 1 mM EDTA
  • Filtered through a 5 micron filter and autoclaved
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
  • TE buffer is routinely used for resuspending nucleic acid samples
  • Intended for laboratory research use only
Emergency Overview: May cause eye, skin, and respiratory tract irritation. Avoid contact with skin and eyes. Do not breathe dust. Do not breathe vapors or spray mist. Wash off immediately with soap and plenty of water removing all contaminated clothes and shoes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Remove from exposure, lie down. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If not breathing, give artificial respiration. If not breathing, give artificial respiration. Obtain medical attention.

NFPA:

  • Health:1
  • Flammability:0
  • Instability:0
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tris-EDTA
Nombre de nota 1X Solution, pH 7.4
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Color Colorless
pH 7.4 to 8.1
Forma física Liquid
Cantidad 1 L
ADNasa DNase free
Filtrado Filtered through a 5-micron filter.
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Proteasa Protease free
Sinónimo TE
Grado Molecular Biology
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado