Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 1X Solution, pH 7.4, Molecular Biology, Fisher BioReagents™
Código de producto. p-29148
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021703 100 mL Frasco de polietileno 100 ML
10031703 500 mL Frasco de polietileno 500 ML
30117567 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 litro
3 options
Código de producto. 10021703
Marca: Fisher BioReagents BP2476100
Solicitar formato a granel o personalizado
Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid samples.
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X TE de Fisher BioReagents lista para su uso
  • Elimina la molestia de la dilución o esperar a que el polvo se disuelva
  • La solución 1X contiene 10 mM de tris y 1 mM de EDTA
  • Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • El tampón TE se utiliza habitualmente para la resuspensión de muestras de ácidos nucleicos
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-EDTA
Nombre de nota 1X Solution, pH 7.4
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Color Incolora
pH 7.4 to 8.1
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 5 micras.
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Sinónimo TE
Grado Biología molecular