Learn More
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 1X, pH 8,0, biología molecular, Fisher BioReagents
Marca: Fisher BioReagents BP2473-100
19.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X TBE de Fisher BioReagents lista para su uso
- Elimina la molestia de la dilución o esperar a que el polvo se disuelva
- La solución 1X contiene 10 mM de tris y 1 mM de EDTA
- Filtrado y esterilizado en autoclave. Listo para usar
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- El tampón TE (pH 8,0) se utiliza habitualmente para volver a suspender el ADN después de la precipitación
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Tris-EDTA | |
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
100 mL | |
Filtrado a través de un filtro de 5 micras. | |
Protease free | |
Biología molecular |
1X Solution, pH 8.0 | |
Incolora | |
Líquido | |
Sin ADNasa | |
Frasco de polietileno | |
TE |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%
Título del producto
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 1X, pH 8,0, biología molecular, Fisher BioReagents > Frasco de polietileno; 100 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido