Learn More
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 1X, pH 8,0, biología molecular, Fisher BioReagents
Descripción
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X TBE de Fisher BioReagents lista para su uso
- Elimina la molestia de la dilución o esperar a que el polvo se disuelva
- La solución 1X contiene 10 mM de tris y 1 mM de EDTA
- Filtrado y esterilizado en autoclave. Listo para usar
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- El tampón TE (pH 8,0) se utiliza habitualmente para volver a suspender el ADN después de la precipitación
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris-EDTA |
| Nombre de nota | 1X Solution, pH 8.0 |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Color | Incolora |
| pH | 7.4 to 8.1 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Filtrado | Filtrado a través de un filtro de 5 micras. |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Mostrar más |