Learn More
Tris-Glycine, 10X Solution (Electrophoresis), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10356743
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 LT
4 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356743 4 L Poly CUBE 4 LT
10746834 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
2 options
Código de producto. 10356743
Marca: Fisher BioReagents BP13064
Solicitar formato a granel o personalizado
La Tris-glicina se utiliza comúnmente como tampón en electroforesis en gel de poliacrilamida nativa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Glycine
Nombre de nota 10X Solution
Color Sin designar
CAS 77-86-1, 56-40-6
Forma física Líquido
Cantidad 4 L
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Envase Poly CUBE
Proteasa Protease free
Sinónimo TG
Grado Electroforesis
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Componentes:Tris (2-3 %) y glicina (13-14 %).
Tris base 0,25 M y glicina 1,92 M.