Learn More
Tris-Glycine, 10X Solution (Electrophoresis), Fisher BioReagents™
Descripción
La Tris-glicina se utiliza comúnmente como tampón en electroforesis en gel de poliacrilamida nativa.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris-Glycine |
| Nombre de nota | 10X Solution |
| Color | Sin designar |
| CAS | 77-86-1, 56-40-6 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Filtrado | Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras. |
| Notas de grado de pureza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Envase | Frasco de polietileno Nalgene |
| Mostrar más |