Learn More
Tris-Glycine-SDS, 10X Solution (Electrophoresis), Fisher BioReagents™
Código de producto. p-29189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 LT
4 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051653 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
10102823 4 L Poly CUBE 4 LT
2 options
Código de producto. 10051653
Marca: Fisher BioReagents BP13411
Solicitar formato a granel o personalizado
Tris-glicina-SDS, solución 10X (electroforesis)
La Tris-glicina-SDS se utiliza comúnmente como tampón en SDS-PAGE de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Glycine-SDS
Nombre de nota 10X Solution
CAS 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3
Color Sin designar
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Proteasa Protease free
Sinónimo TG-SDS
Grado Electroforesis
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M de base de Tris, 1,92 M de glicina y SDS al 1,0 % (con p/v).