Learn More
Tris-HCl, solución 1 M, pH 8,0, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15855478
Tris-HCl, solución 1 M, pH 8,0, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15855478 Tienda Thermo Scientific Productos
1 L, Frascos Nalgene
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Nalgene
Código de producto. 15855478
Marca: Thermo Scientific J22638.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-HCl
Concentración 1 M
pH 8
Forma física Solución
Cantidad 1 L
Envase Frascos Nalgene
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Grado Biología molecular
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote234382 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ22638.AP,J22638.AE,J22638.K2
Número de lote241530 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ22638.AP,J22638.AE,J22638.K2
Número de lote201796 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2023 Catalog NumberJ22638.AP,J22638.AE,J22638.K2
Número de lote232719 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2023 Catalog NumberJ22638.AP,J22638.AE,J22638.K2
Número de lote231124 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/09/2023 Catalog NumberJ22638.AP,J22638.AE,J22638.K2
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tris-HCl, solución 1 M, pH 8,0, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals >