Learn More
Tris(hidroximetil)nitrometano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Tris(hydroxymethyl)nitromethane, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tris(hidroximetil)nitrometano ,es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se emplea como intermediario primario y secundario.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y bases. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
El tris(hidroximetil)nitrometano ,es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se emplea como intermediario primario y secundario.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y bases. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris(hydroxymethyl)nitromethane |
Punto de fusión | ∽160°C (decomposition) |
Fórmula lineal | (HOCH2)3CNO2 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 742427 |
Índice Merck | 14,9753 |
Información de solubilidad | It is soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.12 |
Porcentaje de pureza | 95% |