Learn More
Melford Trisodium Citrate, Dihydrate, [Citric Acid, Trisodium Dihydrate]
Código de producto. 30018778
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
30018778 1 kg 1 Kg
30018779 5 kg 5 Kg
2 options
Código de producto. 30018778
Marca: Melford S230401000.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 6132-04-3
Molecular Formula: C6H5Na3O7 2H2O
Molecular Weight: 294.1
Especificaciones
CAS 4-3-6132
Fórmula molecular C6H5Na3O7-2H2O
Cantidad 1 kg