Learn More
Medline Scientific™ Microscopios compuestos trinoculares Triton II
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Trinocular, inclinación 30°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cabezal óptico trinocular, inclinado a 30°
- Ajuste de distancia interpupilar de 48 a 75 mm
- Ocular de campo ancho 10x/22 mm
- Lente de condensación oscilante, campo claro NA 1,25
- Iluminación de 50 W halógeno con diafragma de campo integrado o 100 W
- Se suministra con 1 bombilla de repuesto, filtro azul, 2 fusibles de repuesto, 10 ml de aceite de inmersión, cubierta antipolvo y manual de instrucciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de condensador | Lente de condensación basculante de campo claro NA 1,25 |
| Eyepiece | WF10X/22 mm emparejado |
| Estilo de cabeza | Trinocular, inclinación 30° |
| Tipo de iluminación | Halógeno |
| Tipos de objetivos | E-plan con corrección al infinito |
| Incluye | 1 bombilla de repuesto, filtro azul, 2 fusibles de repuesto, 10 ml de aceite de inmersión, cubierta antipolvo y manual de instrucciones |
| Pieza nasal | Revólver séxtuple invertido con topes de clic |
| Requisitos eléctricos | 220/240V/50/60 Hz |