Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lisis Triton™ X-100, pH 7,4
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J62289.AK
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15424699
  • 73.06€ / 250 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
It is widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions. Triton X-100 is a commonly used detergent in laboratories. Triton X-100 is widely used to lyse cells to extract protein or organelles, or to permeabilize the membranes of living cells. Apart from laboratory use, Triton X-100 can be found in several types of cleaning compounds,[8] ranging from heavy-duty industrial products to gentle detergents. It is also a popular ingredient in homemade vinyl record cleaning fluids together with distilled water and isopropyl alcohol. It is a good micellar catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Reactivo para lisis celular
De 2 °C a 8 °C
Líquido
7,4
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM31L532 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Número de loteM31L531 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Número de loteU24K508 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Número de loteU24K507 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Número de loteR17K502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.
    Promo Code: 25977
    Expires2025-05-31
    Days
    53
    Hours
    1
    Minutes
    33
    Seconds
    42
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lisis Triton™ X-100, pH 7,4 > 250 ml