Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-114
Código de producto. 10537372
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Número MDL MFCD00132505
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Polyoxyethylene(8) octylphenyl ether
PubChem CID 5590
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]etanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triton™ X-114
Color Sin designar
Forma física Líquido
Punto de ebullición >200.0°C
Punto de opacidad 22° to 28°C (1% in aq. soln.)
Densidad 1.0550g/mL
pH 6 (5% aq. soln.)
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 254°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Punto de fluidez pour point: -9°C
Índice de refracción 1.4880 to 1.4950
Gravedad específica 1.055
Viscosidad 260 mPa.s (25°C)
Índice Merck 15, 6850
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible in most polar organic solvents and, aromatic hydrocarbons,, insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 537
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triton]TS X-114
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.