Learn More
Tritilo tetrakis(pentafluorofenil)borato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10491733
Tritilo tetrakis(pentafluorofenil)borato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10491733
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10491733
Marca: Thermo Scientific Acros 382390010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136040-19-2
Fórmula molecular C43H15BF20
Peso molecular (g/mol) 922.37
Número MDL MFCD03426981
Clave InChI TZOSNOQHGGONMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylmethylium tetrakis perfluorophenyl borate, trityl tetrakis pentafluorophenyl borate, trityl tetrapentafluorophenyl borate, methylium, triphenyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, triphenylcarbenium tetrakis pentafluorophenyl borate, methylium, triphenyl-, tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borate 1-1:1, tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boranuide; triphenylmethylium, methylium, triphenyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-1:1, tritylium tetrakis pentafluorophenyl borate, triphenylmethyliumtetrakis pentafluorophenyl borate
PubChem CID 9832824
SMILES C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)[B-](C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)(C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC difenilmetilbenceno; tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo)boranuida
Formula Weight (peso de la fórmula) 922.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0400078 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2023 Catalog Number382390050,382390010
Número de loteA0390051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2022 Catalog Number382390050,382390010
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tritilo tetrakis(pentafluorofenil)borato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >