Learn More
Trizma™ base, TraceSELECT™, ≥99.9995% (Metals basis), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15615500 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
15615500 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15615500
Marca: Honeywell-Fluka 42616100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
TraceSELECT™, for inorganic trace analysis,≥99.9995% (metals basis)
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trizma™ base
CAS 77-86-1
Punto de fusión 170°C
Punto de ebullición 288°C
Color White
pH 10.2 to 10.6 (at 6.00 g/L 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C4H11NO3
Fórmula lineal NH2C(CH2OH)3
Olor Odorless
Número MDL MFCD00004679
Envase Poly bottle
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 741883
Información de solubilidad 100.0g/L at 20°C in water
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9995% (metals basis)
Grado TraceSELECT