Learn More
Troemner™ Juegos de pesas de precisión métricas de aleación 8, UltraClass con certificado NVLAP
Código de producto. p-4394868
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
De 10 mg a 100 g
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17812012 De 10 mg a 100 g 1 set
1 options
Código de producto. 17812012
Marca: Troemner™ 30390149
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Baja sensibilidad magnética, uniformidad uniforme y alta resistencia a la corrosión
Diseñados para las aplicaciones de pesaje más exigentes. Las pesas de precisión analítica cumplen o superan las especificaciones definidas en la norma ANSI/ASTM E617.
  • Se utiliza en entornos extremadamente estables
  • Las pesas de 1 a 500 mg son de una sola pieza sin cavidad de ajuste con un extremo hacia arriba para facilitar la manipulación
  • Los juegos de pesas de 1 mg a 500 g se proporcionan en un estuche de policarbonato de alta calidad
  • Los juegos de pesas en los que el peso máximo es de 1 kg o más se suministran en una caja de fieltro de roble
  • Cada caja de policarbonato se coloca en su propio compartimento individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de pesas analíticas métricas medianas
Certificaciones/conformidad NVLAP, ISO9001
Clasificación UltraClass
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) De 10 mg a 100 g
Masa 100 g, 50 g, (2)20 g, 10 g, 5 g, (2)2 g, 1 g, 500 mg, (2)200 mg, 100 mg, 50 mg, (2)20 mg, 10 mg
Incluye Pesa cilíndrica: 100 g, 50 g, 2 x 20 g, 10 g, 5 g, 2 x 2 g, 1 g, peso de la hoja: 500 mg, 2 x 200 mg, 100 mg, 50 mg, 2 x 20 mg, 10 mg, caja de policarbonato
Cantidad 17/juego