Learn More
Blanco™ Carrito de servicio
Código de producto. 11902778
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
100 x 65 x 95 cm
70 x 50 x 95 cm
90 x 60 x 95 cm
90 x 60 x 95 cm
N.º de estantes:
2
3
Peso (métrico):
11 kg
13 kg
15 kg
18 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11902778
Marca: Blanco™ 569770
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para transporte, almacenamiento temporal y abastecimiento. El carro de servicio Blanco™ presenta un diseño extra resistente y acero inoxidable de alta calidad para el transporte robusto de todo lo que se cargue en él. Es ligero y fácil de manejar, con ruedas de direccionamiento sintéticas resistentes a la corrosión.
Carros de dos y tres estantes en varios tamaños para su uso en cocinas profesionales, servicios de cáterin o cualquier entorno de limpieza, servicios, transporte o almacenamiento temporal. Estos carros de estructura rígida con estantes soldados están fabricados en acero inoxidable de calidad y pueden soportar 120 kg de carga.
  • Los bordes de perfil profundo y curvado mantienen todos los elementos en su lugar sin esquinas afiladas
  • Los estantes soldados de una sola pieza ofrecen la máxima estabilidad y resistencia
  • Bajo cada estante, una alfombrilla insonorizante y aislante de ruidos amortigua los ruidos por rodamiento
  • Las ruedas de direccionamiento de poliamida resistente a la corrosión cumplen con DIN 18867-8.
  • Los resistentes raíles de los amortiguadores de las ruedas protegen contra arañazos y raspaduras
Especificaciones
Longitud del estante (métrico) 80 cm
Anchura (métrico) del estante 50 cm
Tipo de producto Carro
Certificaciones/conformidad DIN 18867-8
Fondo (métrico) 60 cm
Descripción Bordes de perfil redondeado profundo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 90 x 60 x 95 cm
Altura (métrico) 95 cm
Incluye Ruedas paragolpes, alfombrilla de amortiguación
Longitud (métrico) 90 cm
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Material Acero inoxidable
N.º de ruedas giratorias 4
N.º de estantes 3
Peso (métrico) 18 kg
Tipo de rueda 12,5 cm de diámetro, sintético, giratorio/pivotante