Learn More
Multiroir Controlec™ Carro
Los carros de plástico multiuso Multiroir son prácticos y funcionales, ideales para uso general, transporte y desplazamiento de varios artículos por el laboratorio o el espacio de trabajo.
Marca: Multiroir Controlec™ 65003
Descripción
- Marco de aluminio con asas en cada extremo
- Disponible en formato de dos o tres bandejas
- Con ruedas para facilitar la maniobrabilidad
- Disponible en gris claro o negro
Especificaciones
Negro | |
250 kg en total | |
2 | |
Ruedas con bloqueo |
1100 mm x 520 mm x 950 mm en total; bandeja de 504 mm x 910 mm | |
Marco de aluminio, bandejas de polipropileno | |
Polipropileno |
Título del producto
Multiroir Controlec™ Carro > Color:negro, dimensiones (An x P x Al):1100 mm x 520 mm x 950 mm en total; bandeja de 504 mm x 910 mm, número de estantes:Dos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido