Learn More
Trolox(R), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
145.60 EUR hasta el 2024-09-30
Use el código promocional "23252" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23252" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trolox* |
Nombre de nota | 97% |
Punto de fusión | 187.0°C to 194.0°C |
Color | De beige a blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 18, V,7, 335 |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Trolox
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.