Learn More
Trolox(R), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-209859 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 10454155
Marca: Thermo Scientific Acros 218940010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53188-07-1 | C14H18O4 | 250.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53188-07-1
Fórmula molecular C14H18O4
Peso molecular (g/mol) 250.29
Número MDL MFCD00006846
Clave InChI GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, trolox c, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl, +/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-, trolox™, trolox tm
PubChem CID 40634
ChEBI CHEBI:82625
Nombre IUPAC ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilo-3,4-dihidrocromeno-2-carboxílico
SMILES CC1=C(C)C2=C(CCC(C)(O2)C(O)=O)C(C)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trolox*
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 187.0°C to 194.0°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 18, V,7, 335
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trolox
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.