Learn More
Tromethamine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tromethamine |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.14 |
| Grado | Multicomponente/USP |