Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Trousers
Click to view available options
Tamaño:
2XL
3XL
Descripción
- Aprobado como equipo de complejo diseño (categoría 3). Ofrece protección a los niveles especificados para los tipos 5 y 6 según CEN.
- Pantalones protectores transpirables y de un solo uso diseñados para una máxima comodidad y seguridad, y que proporcionan protección general y antiestática contra salpicaduras de productos químicos o a base de agua, líquidos y partículas de polvo
- Producto fabricado en tejido SMS resistente con tratamiento adicional para una mayor protección
- Adecuado para uso como protección contra partículas sólidas y contaminación de partículas radioactivas - EN1073-2.
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | 2XL |
Tipo de producto | Pantalones |
Material | Spunbond Polypropylene |
Color | Blanco |
Resistente a | Partículas más grandes, polvo radioactivo y salpicaduras químicas. |
Modelo | Tejido de doble capa. |
Para utilizar con (aplicación) | Mientras trabaja en industrias químicas y farmacéuticas. |