Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Trousers
154.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Blanco
Tipo de producto:
Pantalones
Resistente a:
Partículas más grandes, polvo radioactivo y salpicaduras químicas.
Modelo:
Tejido de doble capa.
Para utilizar con (aplicación):
Mientras trabaja en industrias químicas y farmacéuticas.
Descripción
- Aprobado como equipo de diseño complejo (Categoría 3) - protege conforme a los niveles especificados para Tipo 5 y 6 de CEN
- Pantalones protectores de un solo uso y transpirables diseñados para ofrecer la máxima comodidad y seguridad, proporcionando protección general y antiestática contra salpicaduras de agua o productos químicos, líquidos y partículas de polvo
- Tejido SMS duradero con tratamiento adicional para mayor protección
- Adecuado para protegerse de las partículas sólidas y la contaminación radiactiva - EN1073-2
- Sin silicona, apenas se deshilacha y tratada como antiestática - según EN 1149-5
- Protección contra polvos, fibras grandes y una amplia gama de productos químicos para reducir la contaminación en áreas críticas
- Adecuado para utilizar en industrias farmacéuticas, fabricación, servicios públicos, electrónica, agricultura y áreas de pulverización de pintura
Especificaciones
Tamaño | 3XL |
Tipo de producto | Pantalones |
Color | Blanco |
Resistente a | Partículas más grandes, polvo radioactivo y salpicaduras químicas. |
Modelo | Tejido de doble capa. |
Para utilizar con (aplicación) | Mientras trabaja en industrias químicas y farmacéuticas. |