Learn More
Fisherbrand™ Caja de portaobjetos de microscopio True North™
Código de producto. 15366548 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
:
True North™ Microscope Slide Box; Slide Capacity: 25 Slides
Código de producto. 15366548
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteja los portaobjetos a temperaturas ultrabajas de hasta –80°C. La caja de portaobjetos de microscopio Fisherbrand™ True North™ está fabricada en policarbonato duradero con un cierre de acero inoxidable.
  • Almacenamiento y transporte seguros de portaobjetos de 25 × 75 mm
  • Las hendiduras ranuradas y uniformes de portaobjetos separan los portaobjetos para evitar el contacto entre ellos
  • Revestimiento de espuma numerado resistente a la temperatura y hoja de identificación
  • Apilable
Especificaciones
Tipo Estuche de almacenamiento
Capacidad para portaobjetos 25
Tipo de tapón Clasp
Color Azul
El dispositivo tiene 25 portaobjetos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 141 x 88 x 35 mm
Material Policarbonato con cierre de acero inoxidable
Apilables Sí
Material del cierre Stainless Steel