Learn More
Bollé Safety Tryon Platinum™ Clear Safety Glasses
10.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23287" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23287" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Modelo:
Gafas de seguridad Tryon
Tryon
Descripción
- Monturas ultraenvolventes con un diseño deportivo
- Revestimiento PLATINUM™
- Varillas de PC/TPR inyectadas conjuntamente
- Puente ajustable antideslizante
- FLEX 160°; patillas
- El modelo OTG se puede usar sobre la mayoría de las gafas graduadas y tiene varillas extensibles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166 ft. CE |
Tipo de lente | 2,2 mm, curva 8 |
Revestimiento de lente | Revestimiento Platinum™ |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Trabajo continuo, resistentes a partículas finas, empañamiento, adecuadas para entornos con temperaturas extremas de calor y frío |
Color de marco | Negro, azul |
Incluye | Correa ajustable de nailon de 15 mm y puente ajustable antideslizante |
Modelo | Tryon |
Estilo de patillas | Varillas de PC/TPR inyectadas conjuntamente y flexibles a 160° |