Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Tryon Platinum™ Código de producto.: 15831745
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Tryon Platinum™
Código de producto. 15831745
Gafas de seguridad Tryon
Click to view available options
Modelo:
Gafas de seguridad Tryon
Tryon
Código de producto. 15831745
Marca: Bollé Safety TRYOTGPSI
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gafas de seguridad con lentes transparentes que son imprescindibles en interiores.
  • Monturas ultraenvolventes con un diseño deportivo
  • Revestimiento PLATINUM™
  • Varillas de PC/TPR inyectadas conjuntamente
  • Puente ajustable antideslizante
  • FLEX 160°; patillas
  • El modelo OTG se puede usar sobre la mayoría de las gafas graduadas y tiene varillas extensibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166 ft. CE
Tipo de lente 2,2 mm, curva 4
Revestimiento de lente Revestimiento PLATINUM™
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Trabajo continuo, resistentes a partículas finas, empañamiento, adecuadas para entornos con temperaturas extremas de calor y frío
Color de marco Negro, azul
Modelo Gafas de seguridad Tryon
Estilo de patillas Varillas extensibles de PC/TPR inyectadas conjuntamente y flexibles a 160°
Color de las patillas Negro
Peso (métrico) 41 g
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor PC/TPR con inyección conjunta
Protección UV Ninguno
Frame Type Envolventes
Mostrar más Mostrar menos
  • Bolle Safety TRYON
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:48
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:48
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Bolle Safety TRYON
  • Bollé Safety - Platinum efficiency demonstration
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
    • Bollé Safety - Platinum coating
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Bolle Safety Platinum coating
      Specification Sheets
      Título del producto
      Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Tryon Platinum™ >