Learn More
Gibco™ Enzima TrypLE™ Select (10X), sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Enzima TrypLE™ Select (10X), sin rojo de fenol
181.00€ - 2595.00€
Especificaciones
Quelantes EDTA
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 10X
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10272625
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Gibco™
A1217701
100 mL
181.00€
cada uno
10698308
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Gibco™
A1217703
20 x 100 mL
2595.00€
paquete de 20
10698118
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Gibco™
A1217702
500 mL
670.00€
cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
EDTA
10X
Reactivo para disociación de cultivo celular
Energéticamente eficiente, embalaje sostenible
270 - 320 mOsm/kg
Gibco™
Temperatura ambiente estable
Libre de material de origen animal
Líquido
Sin rojo fenol
Sin calcio, sin magnesio, sin fosfato sódico
entre 6,9 y 7,4
Calidad para cultivo celular
Bioensayo in vitro
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Gibco™ Enzima TrypLE™ Select (10X), sin rojo fenol