Learn More
Gibco™ Trypsin (0.25%), phenol red
Trypsin (0.25%), phenol red
19.29€ - 365.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De –5 a –20 °C |
Tipo de célula | Células de mamíferos |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520626
|
Gibco™
25050014 |
100 mL |
19.29€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11530626
|
Gibco™
25050030 |
20 x 100 mL |
365.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Gibco™ Trypsin solutions are made from trypsin powder—an irradiated mixture of proteases derived from porcine pancreas. Due to its digestive strength, it is widely used for cell dissociation, during routine cell culture passaging and primary tissue dissociation. We offer a variety of Gibco™ Trypsin and animal origin free TrypLE™ that feature:Quality Testing
Gibco™ Trypsin solutions are tested for pH, osmolality, sterility and performance. In addition, prior to manufacturing, the raw materials are tested for endotoxin, Mycoplasma, bacterial, fungal and viral contamination, as well as multiple activity assays, ash analysis and moisture analysis.
Documented Traceability
We can provide detailed documentation to meet your regulatory needs. Gibco™ Trypsin information available includes lot traceability, animal origin certificates, lot analyses, irradiation certificates, a viral inactivation summary, and supply chain transparency.
cGMP Manufacturing and Quality System
Gibco™ Trypsin is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Paisley, Scotland, UK. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standard. For supply chain continuity, we offer a comparable Gibco™ Trypsin solution made in our Grand Island, New York facility (15050-065). This facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standards.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
Células de mamíferos | |
Líquido | |
Phenol Red | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Páncreas porcino |
De –5 a –20 °C | |
1 X | |
Reactivo para disociación de cultivo celular | |
Sin EDTA | |
Para uso exclusivo en investigación |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 meses
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Trypsin (1X), liquid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: trypsin
For Research Use or Further Manufacturing. Not for use in diagnostic procedures.