Learn More
Tripsina, 1-250 de páncreas porcino, MP Biomedicals, LLC
Código de producto. 15782412 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 g
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
20 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15782412 20 g Vidrio 20 g
1 options
Código de producto. 15782412
Marca: MP Biomedicals 0210313920
La tripsina, 1-250 de páncreas porcino tiene una actividad > 250 USP u/mg La tripsina es una enzima derivada del páncreas porcino que se utiliza comúnmente para la disociación y desagregación de células y tejidos de mamíferos dependientes del anclaje.
  • La concentración de tripsina necesaria para desalojar las células de su sustrato depende principalmente del tipo de célula y la edad del cultivo.
  • La designación 1:250 indica la actividad triptótica basada en pruebas estandarizadas.
  • Esta proporción indica que una parte de la tripsina digerirá 250 partes de caseína en el ensayo de actividad USP.
  • La tripsina se compone de dos subunidades: a-tripsina y b-tripsina. La a-tripsina se compone de dos cadenas peptídicas y la b-tripsina se compone de una cadena.
  • La tripsina se utiliza para volver a suspender las células adherentes a la pared de la placa de cultivo celular durante el proceso de recogida de las células.
  • La tripsina también se puede utilizar para disociar células disecadas.
  • La tripsina se puede utilizar para descomponer la caseína en la leche materna.
  • La tripsina se utiliza comúnmente en la investigación biológica durante los experimentos de proteómica para digerir las proteínas en péptidos para el análisis de espectrometría de masas.
  • La tripsina también se puede utilizar para disolver los coágulos de sangre en su forma microbiana y tratar la inflamación en su forma pancreática.
  • Una unidad de tripsina USP es la actividad que causa un cambio en la absorbancia de 0,003 por minuto en las condiciones especificadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7-7-9002
Color Blanco
pH ∼8.0
Envase Vidrio
Fórmula molecular C35H47N7O10
Cantidad 20 g
Sinónimo tryptase, trypsin, tryptase from human lung, tryptase from human lung, buffered aqueous solution, ≥5 units/mg protein, acetic acid; tert-butyl n-2s-1-2s-1-2s-5-diaminomethylideneamino-1-5-methyl-2-oxochromen-7-yl amino-1-oxopentan-2-yl amino-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate
Clave InChI WGWZNYKOUXOZTC-UHFFFAOYNA-N
Peso molecular (g/mol) 725.80
PubChem CID 5311489
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trypsin, 1-250
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las regulaciones locales/ regionales / nacionales / internacionales..
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trypsin