missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Trypsin
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 9002-07-7
Soluble in: Water
Store at: -20°CEspecificaciones
Especificaciones
| CAS | 7-7-9002 |
| Cantidad | 1 g |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido