Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de tripsina, soja
Código de producto. 15453659
100 mg
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Inhibe la enzima tripsina pancreática
The soybean trypsin inhibitor has been tested for cell culture applications. It has been used in a study to assess the potential application in animal cell culture of an alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibri sp. V26. It has also been used in a study to improve the detection of fungi in eosinophilic mucin. It is an inhibitor of trypsin factor Xa, plasmin and neutrophil elastase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Disolver en 1X PBS entre 1 y 10 mg/ml para la solución madre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9035-81-8
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Descripción De blanco apagado a marrón pálido
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibe la enzima tripsina pancreática
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trypsin inhibitor, soybeans
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Trypsin inhibitor
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de tripsina, soja >