Learn More
Melford Tryptone, Granulated
Código de producto. 30018901
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. 30018901
Marca: Melford T600655000.0
Pancreatic digest of casein.
Pancreatic digest of casein. Material is specially granulated to reduce dust and increase solubility rate.
Ingredients:
Total Nitrogen (TN): ~12.7%
Amino Nitrogen (AN): ~3.7%
AN/TN Ratio: 0.26
Sodium Chloride: ~0.4%
Tryptophan: 1.0
pH (1% solution): ~7.3%
Especificaciones
Grado Molecular Biology Grade
Cantidad 5 kg