Learn More
Thermo Scientific™ Agar de triptona de soja con desinhibidor
Descripción
Tome muestras de superficies sin esfuerzo para monitorización ambiental después de la limpieza y desinfección mediante agar de triptona de soja Thermo Scientific™ junto con desinhibidor que contienen lecitina, polisorbato 80, tiosulfato sódico y Tween 80 para neutralizar desinfectantes de superficie y facilitar la recuperación de microorganismos. La adición de tiosulfato sódico está en consonancia con los requisitos de la farmacopea internacional1,2,3,4.
Utilice el agar de triptona de soja con desinhibidor para el control de la esterilidad mientras neutraliza los posibles restos de desinfectantes y conservantes.
- Ayuda en la recuperación de microorganismos mientras neutraliza desinfectantes y conservantes.
- Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marfil, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar de triptona de soja con desinhibidor |
| Formato | Placa vertida |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 17 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |