Learn More
Thermo Scientific™ Placa de agar de triptona de soja irradiada (triple envoltura)
Descripción
Disfrute de una confianza inigualable en la limpieza de las salas con la placa de agar de triptona de soja irradiada Thermo Scientific™ Oxoid™. El agar de triptona de soja permite el crecimiento de una amplia gama de organismos.
Realice un control medioambiental sin esfuerzo con la placa de agar de triptona de soja irradiado (triple envoltura).
- Estériles: las placas están irradiadas y envueltas en tres capas en envase transparente.
- Uniforme: con los procedimientos automatizados de fabricación se asegura en cada placa una capa de agar lisa y distribuida de manera uniforme.
- Optimizados: todos los productos pasan pruebas de control de calidad cuantitativo mediante un inóculo a bajas dosis para garantizar su óptimo rendimiento.
- Listo para su uso: practicidad de los medios preparados.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo pálido, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Triple envoltura de agar de triptona de soja irradiada |
| Formato | Placa de 140mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 88,0g – 95,0g |
| Tipo de empaquetado | Triple envoltura: irradiada |