Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja (frasco)
Artikelnummer. 12693428
Click to view available options
Peso de llenado:
10,0g ± 0,3 g
100 - 101,5 g
100,0 g ± 1,5 g
20,0 g-20,3 g
450 a 454 g
500,0 - 504,0 g
De 10,01 a 0,3 g
De 100 a 101,5 g
De 1000 a 1005 g
De 90 a 90,5 g
Packungsgröße:
1 set
paquete de 10
paquete de 24
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12693428
Marke: Thermo Scientific™ BO0369M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cultive una gran variedad de microorganismos utilizando este medio en prácticos frascos preparados.
Cultive gran variedad de microorganismos con el medio en frasco preparado de caldo de triptona de soja Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio para uso general contiene dos peptonas y es adecuado para el cultivo de organismos tanto aerobios como anaerobios. Se indica en los métodos de análisis alimentarios y la farmacopea internacional1, 2, 3, 4 para la proliferación de una amplia variedad de microorganismos.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de caldo de triptona de soja prácticos, precargados y listos para su uso.
  • Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional.
  • Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
  • Larga vida útil: hasta 12 meses.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Amarillo pálido, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Caldo de triptona de soja (frasco)
Formato Frasco vial
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 100,0 g ± 1,5 g
Tipo de empaquetado 10 frascos viales con septum estrecho y cierres para inyección en una caja.
Cantidad 10/paq.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt