missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptose Cycloserine Agar (TSC)
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Ensure precise isolation of Clostridium species with Tryptose Cycloserine Agar (TSC), offering enhanced selectivity for clinical and environmental samples.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Straw |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 12°C |
| Formato | 90 mm Plate |
| Origen de fabricación | Germany |
| Tipo de producto | Agar Plate |
| Peso de llenado | 17 g |
| Cantidad | 10 placas |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido