Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores para bancos de sangre TSB
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Capacidad (métrico):
140 L
250 L
400 L
700 L
1500 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB de Thermo Scientific se han diseñado para cumplir los estrictos requisitos de almacenamiento de sangre, y los productos relacionados con esta, conforme a la directiva 93/42/CE - clase IIa.
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB están específicamente diseñados para cumplir las estrictas normas de la directiva 93/42/CE - clase IIa sobre productos sanitarios para almacenamiento de sangre y productos relacionados con esta.
- Amplia variedad de tamaños, desde bajo encimera de 140 l hasta modelos de doble puerta de 1500 l.
- Controlador digital con pantalla táctil y registro de datos integrado.
- Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
- Puertas de cristal de triple hoja.
- Interior y exterior pintados en blanco.
- Alarmas de temperatura, puerta abierta y corte de suministro eléctrico (con batería de reserva).
- Bajo consumo con supervisión del consumo de energía en tiempo real.
- Baja emisión de calor.
- Puerto de acceso posterior.
- Bloqueo electrónico con protección por contraseña.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Refrigerador para bancos de sangre de la serie TSB |
| Capacidad (métrico) | 400 L |
| Intervalo de temperatura | De 2 °C a 8 °C |
| Temperatura (valor de referencia) | +4°C |
| Refrigerante | R290 |
| No. of Doors | 1 |
| N.º de cajones | 6 |
| Material de la cabina | Acero |
| Interior | Acero pintado |
| Certificaciones/conformidad | 93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (solo si dispone de opción inalámbrica), 2011/65/UE |
| Mostrar más |