Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores para bancos de sangre TSB
Código de producto. 17466202 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Capacidad (métrico):
140 L
250 L
400 L
700 L
1500 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Capacidad (métrico) unitSize
17466202 UE 1500 L cada uno
17426202 UE 140 L cada uno
17406212 UE 250 L cada uno
17446212 UE 400 L cada uno
17486212 UE 700 L cada uno
5 options
Código de producto. 17466202
Marca: Thermo Scientific™ TSB1500REGBV
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB están fabricados con las características de seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental que se esperan de Thermo Scientific.
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB de Thermo Scientific se han diseñado para cumplir los estrictos requisitos de almacenamiento de sangre, y los productos relacionados con esta, conforme a la directiva 93/42/CE - clase IIa.
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB están específicamente diseñados para cumplir las estrictas normas de la directiva 93/42/CE - clase IIa sobre productos sanitarios para almacenamiento de sangre y productos relacionados con esta.
  • Amplia variedad de tamaños, desde bajo encimera de 140 l hasta modelos de doble puerta de 1500 l.
  • Controlador digital con pantalla táctil y registro de datos integrado.
  • Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
  • Puertas de cristal de triple hoja.
  • Interior y exterior pintados en blanco.
  • Alarmas de temperatura, puerta abierta y corte de suministro eléctrico (con batería de reserva).
  • Bajo consumo con supervisión del consumo de energía en tiempo real.
  • Baja emisión de calor.
  • Puerto de acceso posterior.
  • Bloqueo electrónico con protección por contraseña.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Refrigerador para bancos de sangre de la serie TSB
Capacidad (métrico) 1500 L
Intervalo de temperatura De 2 °C a 8 °C
Temperatura (valor de referencia) +4°C
Refrigerante R290
No. of Doors 2
N.º de cajones 14
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Material de la cabina Acero
Interior Acero pintado
Certificaciones/conformidad 93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (solo si dispone de opción inalámbrica), 2011/65/UE
Ruedas giratorias Sí
Tipo de control Control con pantalla táctil y protección por contraseña
Puertos 1 puerto de acceso posterior
Garantía 36 meses
Descongelación Descongelación adaptativa
Opciones de vigilancia Botón
Compatibilidad con vista inteligente Compatible con Smart-Vue Pro
Dimensiones interiores (F x An x Al) 680 x 1300 x 1500 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 827 x 1440 x 2082 mm
tipo de tapón UE
Requisitos eléctricos 230V, 50Hz
Frecuencia 50 Hz
Peso con embalaje (métrico) 283 kg