Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de uso general TSG - Chapados
La serie TSG de congeladores de uso general se ha creado con las funciones de rendimiento, seguridad y calidad que espera de Thermo Scientific™.
5075.25€ - 7849.05€
Especificaciones
Descripción | Congelador de laboratorio de uso general de la serie TSG |
---|---|
Intervalo de temperatura | -12°C a -30°C |
Temperatura (valor de referencia) | -20°C |
Modelo de puerta | Sólido |
Material de la cabina | Acero |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17127748
![]() |
Thermo Scientific™
TSG400FESCV |
400 L | UE |
5075.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17147758
![]() |
Thermo Scientific™
TSG700FESCV |
700 L | UE |
6050.10€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17107738
![]() |
Thermo Scientific™
TSG1500FESCV |
1500 L | UE |
7849.05€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los congeladores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.
Los congeladores de la serie TSG han sido diseñados pensando en su laboratorio, combinando el rendimiento, la seguridad y la calidad necesarios para las aplicaciones de laboratorio diarias.
- Amplia gama de tamaños, desde puerta sólida de 400 l a puerta doble de 1500 l.
- Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
- Interior y exterior pintados en blanco
- Descongelación adaptativa
- Alarmas de temperatura, puerta abierta y fallo de alimentación (con batería de reserva).
- Menor producción de calor
- Puerto de acceso posterior
- Cierre con llave
- y sin mercurio
- Refrigerantes verdes con hidrocarburos
- Contactos de telealarma
Especificaciones
Congelador de laboratorio de uso general de la serie TSG | |
-20°C | |
Acero | |
30 kg | |
Sí | |
1 puerto de acceso trasero | |
Descongelación adaptativa | |
Alarma | |
230 V | |
R290 |
-12°C a -30°C | |
Sólido | |
Acero pintado | |
CE | |
Microprocesador digital | |
12 Meses | |
En caja | |
Compatible con Smart-Vue Pro | |
50 Hz |