Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de uso general TSG - Chapados
La serie TSG de refrigeradores de uso general se ha fabricado con las características de rendimiento, seguridad y calidad que espera de Thermo Scientific™.
4410.00€ - 7400.00€
Especificaciones
Descripción | Frigorífico de uso general para laboratorio serie TSG |
---|---|
Temperatura (valor de referencia) | +5°C |
Refrigerante | R290 |
Capacidad del estante (métrico) | 30 kg |
Acabado exterior | Acero pintado |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo de puerta | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo de puerta | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17167748
![]() |
Thermo Scientific™
TSG400REGCV |
400 L | Vidrio | UE | N/A | N/A | N/A | |||||
17107758
![]() |
Thermo Scientific™
TSG400RESCV |
400 L | Macizo | UE | N/A | N/A | N/A | |||||
17187758
![]() |
Thermo Scientific™
TSG700REGCV |
700 L | Vidrio | UE | N/A | N/A | N/A | |||||
17127768
![]() |
Thermo Scientific™
TSG700RESCV |
700 L | Macizo | UE | N/A | N/A | N/A | |||||
17147738
![]() |
Thermo Scientific™
TSG1500REGCV |
1500 L | Vidrio | UE | N/A | N/A | N/A | |||||
17187738
![]() |
Thermo Scientific™
TSG1500RESCV |
1500 L | Macizo | UE | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Los refrigeradores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.
Los refrigeradores de uso general de la serie TSG se han diseñado pensando en su laboratorio, combinando el rendimiento, la seguridad y la calidad necesarios para las aplicaciones de laboratorio diarias.
- Amplia gama de tamaños de 400 l a 1500 l de puerta doble
- Configuraciones de puerta de vidrio (triple panel) y puerta sólida
- Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
- Interior y exterior pintados en blanco
- Descongelación adaptativa
- Alarmas de temperatura, puerta abierta y fallo de alimentación (con batería de reserva).
- Menor producción de calor
- Puerto de acceso posterior
- Cierre con llave
- y sin mercurio
- Refrigerantes verdes con hidrocarburos
- Contactos de telealarma
Especificaciones
Frigorífico de uso general para laboratorio serie TSG | |
R290 | |
Acero pintado | |
Microprocesador digital | |
Descongelación adaptativa | |
Botón | |
Compatible con Smart-Vue Pro | |
50 Hz |
+5°C | |
30 kg | |
Acero pintado | |
1 puerto de acceso trasero | |
Embalado | |
Cierre con llave | |
230 V | |
Eficiencia energética |