Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de uso general - en caja
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17137738 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 L
700 L
1500 L
1500 L
Modelo de puerta:
Macizo
Vidrio
tipo de tapón:
Reino Unido
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17137738
Marca: Thermo Scientific™ TSG1500REGBW
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La serie TSG de refrigeradores de uso general se ha fabricado con las características de rendimiento, seguridad y calidad que espera de Thermo Scientific™.
Los refrigeradores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.
TSG Series General Purpose Refrigerators are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.
  • Wide range of sizes from 400 L to 1500 L double door
  • Glass door (triple pane) and solid door configurations
  • Whisper quite operation < 50 dBA
  • White painted interior and exterior
  • Adaptive Defrost
  • Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
  • Low heat output
  • Rear access port
  • Keyed Lock
  • LED interior lighting
  • Green hydrocarbon refrigerants
  • Remote alarm contacts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Frigorífico de uso general para laboratorio serie TSG
Capacidad (métrico) 1500 L
Intervalo de temperatura 2°C a 10°C
Temperatura (valor de referencia) +5°C
Refrigerante R290
Modelo de puerta Vidrio
No. of Doors 2
Estantes 8 Ajustable
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Material de la cabina Acero
Acabado exterior Acero pintado
Interior Acero pintado
Certificaciones/conformidad CE
Ruedas giratorias Sí
Tipo de control Microprocesador digital
Puertos 1 Rear Access Port
Garantía 36 meses
Descongelación Adaptive Defrost
Tipo de empaquetado Boxed
Opciones de vigilancia Botón
Seguridad de acceso Key Lock
Compatibilidad con vista inteligente Compatible con Smart-Vue Pro
Dimensiones interiores (F x An x Al) 690 x 1300 x 1510 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 837 x 1440 x 2082 mm
tipo de tapón Reino Unido
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Características ecológicas Energy Efficient
Peso con embalaje (métrico) 283 kg