Learn More
TSPAN10 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TSPAN10 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16883064
|
Proteintech
14430-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16873064
|
Proteintech
14430-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TSPAN10 belongs to the tetraspanin (TM4SF) family. It is a multi-pass membrane protein. The exact function of TSPAN10 remains unknown.Especificaciones
| TSPAN10 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9H1Z9 | |
| 83882 | |
| TSPAN10 Fusion Protein Ag5807 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TSPAN10 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| OCSP, Oculospanin, tetraspanin 10, Tspan 10, TSPAN10 | |
| TSPAN10 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |