Learn More
TST™ Tira indicadora de emulación TST™ Control™
Click to view available options
Temperatura (métrico):
De 121 °C a 134 °C
de 134 °C
Tiempo de esterilización:
3,5 min
5,3 min
5,3 y 15 min.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- ISO 11140 parte 1, clasificación de clase 6
- Papel
- Esterilización de vapor
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO 11140 parte 1, clase 6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la esterilización |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclave |
| Tipo de producto | Tira indicadora de emulación |
| Temperatura (métrico) | de 134 °C |
| Características | Cuando se colocan en bandejas, paquetes o bolsas, un indicador de emulación TST Control confirmará que el vapor de alta calidad ha penetrado en el punto de colocación |
| Material | Papel |
| Cantidad | 100/paq. |
| Indicador de esterilización | Sí |
| Mostrar más |