Learn More
TST™ Tira indicadora de emulación TST™ Control™
Coloque la tira indicadora de emulación autoadhesiva TST™ Control™ en bandejas, paquetes o bolsas al esterilizar en autoclave para que el indicador confirme que el vapor de alta calidad ha penetrado en el punto de colocación.
Marca: TST™ 3726AB
Descripción
- ISO 11140 parte 1, clasificación de clase 6
- Papel
- Esterilización de vapor
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Para la esterilización | |
Tira indicadora de emulación | |
Cuando se colocan en bandejas, paquetes o bolsas, un indicador de emulación TST Control confirmará que el vapor de alta calidad ha penetrado en el punto de colocación | |
100/paq. | |
5,3 y 15 min. |
ISO 11140 parte 1, clase 6 | |
Autoclave | |
De 121 °C a 134 °C | |
Papel | |
Sí | |
Destiladores |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron